Wichtige Dokumente
PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)