Wichtige Dokumente
PHL89759
Picrosid II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)-oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranosid, 6-Vanillylcatalpol, Amphicosid II
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
InChIKey
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)