Merck
PHL89557
Aloenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-6-methylphenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-on, Aloearbonasid
Größe auswählen
10 MG
CHF 369.00
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 369.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC(=O)OC(=C1)c2c(C)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C19H22O10/c1-8-3-9(21)4-11(15(8)12-5-10(26-2)6-14(22)27-12)28-19-18(25)17(24)16(23)13(7-20)29-19/h3-6,13,16-21,23-25H,7H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
InChIKey
KFJNVVJUICKJEQ-LQDZTQBFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)