Merck
PHL89539
trans-Resveratrol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Resveratrol, 3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilben, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-ethenyl]-1,3-dihydroxybenzol
Größe auswählen
20 MG
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 330.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChIKey
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Anwendung
Selektiver Inhibitor von COX−1.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)