Wichtige Dokumente
PHL89203
10-Gingerol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
[10]-Gingerol, (S)- 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-3-tetradecanon, 10-Gingerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(22)16-19(23)13-11-17-12-14-20(24)21(15-17)25-2/h12,14-15,18,22,24H,3-11,13,16H2,1-2H3/t18-/m0/s1
InChIKey
AIULWNKTYPZYAN-SFHVURJKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
331.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
166.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)