Merck
PHL89200
Genistin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavon-7-glucosid, Genistein 7-glucosid, Genistein-7-O-β-D-glucopyranosid, Genistosid, NSC 5112
Größe auswählen
25 MG
CHF 360.00
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 360.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.38
Beilstein:
64479
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Selektiver Inhibitor von Säugetier-Terminal Desoxynucleotidyltransferase (TdT), mit keinen messbaren Effekt auf Säugetier- oder mikrobielle DNA-Polymerasen.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)