Merck
PHL89182
Daidzin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxyisoflavon-7-glucosid, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranosid, Daidzein-7-glucosid
Größe auswählen
20 MG
CHF 497.00
CHF 497.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 497.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
Beilstein:
59741
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 497.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Daidzin war das wirksamste Isoflavonglykosid, das bei der Modulation der Differenzierung von Stromazellen des Knochenmarks in Richtung Osteoblasten und weg von Adipozyten getestet wurde.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)