Merck
PHL86068
Supelco
Cannabinol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
CBN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht psychoaktives Hauptmetabolit von Tetrahydrocannabinol, CB2 cannabinoid-Rezeptoragonist mit immunosuppressiven Eigenschaften.
Sonstige Hinweise
Inhaltsstoff von of Marihuana aus C. sativa
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)