Merck
PHL85768
Rebaudiosid I
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
CHF 540.00
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 540.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H80O28
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1129.15
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C=C1[C@@]2(O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6(C1)CC[C@]7([H])[C@@](C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[
Allgemeine Beschreibung
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)