Merck
PHL85745
Glucocapparin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Kalium-methylglucosinolat
Größe auswählen
5 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 398.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14KNO9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.43
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO9S2/c1-3(9-18-20(14,15)16)19-8-7(13)6(12)5(11)4(2-10)17-8/h4-8,10-13H,2H2,1H3,(H,14,15,16)/b9-3+
InChIKey
UBTOEGCOMHAXGV-YCRREMRBSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)