Merck
PHL85737
Diosmetin-7-glucuronid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Diosmetin-7-O-β-D-glucuronid
Größe auswählen
10 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 571.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2)O)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
InChIKey
XCKMDTYMOHXUHG-SXFAUFNYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)