Merck
PHL84767
Fukinolsäure
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 625.00
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 625.00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C20H18O11/c21-12-4-1-10(7-14(12)23)3-6-16(25)31-17(18(26)27)20(30,19(28)29)9-11-2-5-13(22)15(24)8-11/h1-8,17,21-24,30H,9H2,(H,26,27)(H,28,29)/b6-3+/t17-,20-/m1/s1
InChIKey
ACYXDIZTQDLTCB-UVIKLTKHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)