Merck
PHL84252
Protosappanin B
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 415.00
CHF 415.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 415.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 415.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1CC(Cc2c(cc(c(c2)O)O)c3c1cc(cc3)O)(O)CO
InChI
1S/C16H16O6/c17-7-16(21)6-9-3-13(19)14(20)5-12(9)11-2-1-10(18)4-15(11)22-8-16/h1-5,17-21H,6-8H2
InChIKey
QRTYTQTVJQUCEP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)