Merck
PHL83911
10-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
[10]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-on, 10-Shogaol
Größe auswählen
5 MG
CHF 461.00
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 461.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.48
Beilstein:
20347696
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(/C=C\CCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3/b12-11-
InChIKey
FADFGCOCHHNRHF-VAWYXSNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2