Merck
PHL83899
Pteryxin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Methyl-2-butensäure-[(2Z)-rel-(9R,10R)-9-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-10-yl]-ester
Größe auswählen
10 MG
CHF 529.00
CHF 529.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 529.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 529.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O[C@H]1C(C)(C)OC(C=CC(C=C2)=C3OC2=O)=C3[C@H]1OC(/C(C)=C\C)=O)=O
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-18-16-14(28-21(4,5)19(18)25-12(3)22)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m1/s1
InChIKey
LYUZYPKZQDYMEE-YRCPKEQFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)