Wichtige Dokumente
PHL83489
Cycloolivil
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1S,2S,3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3,7-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-2,3-naphthalindimethanol, (2S,3S,4S)-4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-bis(hydroxymethyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,6-naphthalindiol, Isoolivil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC([C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)[C@@H](CO)[C@@](CO)(O)C3)=C3C=C1OC
InChI
1S/C20H24O7/c1-26-17-5-11(3-4-15(17)23)19-13-7-16(24)18(27-2)6-12(13)8-20(25,10-22)14(19)9-21/h3-7,14,19,21-25H,8-10H2,1-2H3/t14-,19+,20-/m1/s1
InChIKey
KCIQZCNOUZCRGH-VOBQZIQPSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)