Merck
PHL83894
Polygalasaponin F
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 415.00
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 415.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H86O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1091.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC(=O)[C@@]43[C@@H](CC(CC4)(C)C)C5=CC[C@@H]6[C@@]7([C@H]([C@@]([C@H]([C@H](C7)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)(CO)C)CC[C@]6
InChI
1S/C53H86O23/c1-22-40(73-43-37(65)31(59)26(58)20-69-43)36(64)39(67)44(70-22)74-41-35(63)33(61)28(19-55)72-46(41)76-47(68)53-14-12-48(2,3)16-24(53)23-8-9-30-49(4)17-25(57)42(75-45-38(66)34(62)32(60)27(18-54)71-45)50(5,21-56)29(49)10-11-52(30,7)51(23,6)13-1
InChIKey
VRDCOPNSCZLBLD-JKVIPCSCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)