Merck
PHL83838
Bacopasid V
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 1’260.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H66O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
766.95
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]3C(C)(C)[C@@](CC[C@]4(C)[C@]5([H])CC[C@@]6([H])[C@@]4(CO7)C[C@@]87[C@]6([H])[C@@](C)(O)[C@H](C=C(C)C)CO8)([H])[C@]5(C)CC3
InChIKey
RJDSARTZFIBDAR-HYXREVLBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)