Wichtige Dokumente
PHL83551
Vitexin-7-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyflavon-7-O-glucoside-8-C-glucosid, Afrosid, Apigenin-7-O-glucosid-8-C-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c4c(c(c2)O)C(=O)C=C(O4)c5ccc(cc5)O)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChIKey
HHRPSKAYQPDDGQ-WIQAIWCDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)