Merck
PHL83267
Orcinol-β-D-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Sakakin, 1-O-β-D-Glucosylorcinol
Größe auswählen
10 MG
CHF 415.00
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 415.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChIKey
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)