Merck
PHL83225
Pongamol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propandion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES String
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
XTLSKKJNOIMMBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)