Merck
PHL80619
Pseudoginsenosid RT5
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 627.00
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 627.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H62O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@](CC[C@@H]1C(O)(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@H](C4)OC6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C36H62O10/c1-31(2)23(39)10-12-33(5)22-15-19(38)25-18(36(8)14-11-24(46-36)32(3,4)43)9-13-34(25,6)35(22,7)16-20(29(31)33)44-30-28(42)27(41)26(40)21(17-37)45-30/h18-30,37-43H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30?,33+,34+,35+,36-/m0/s1
InChIKey
PSOUXXNNRFNUAY-BLSITOCHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)