Merck
PHL80438
Epoxybergamottin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6′,7′-Epoxybergamottin, 4-[[(2E)-5-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3-methyl-2-penten-1-yl]-oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on, 5-(6′,7′-Epoxy)-geranyloxypsoralen, Bergamottin-6′,7′-epoxid, Epoxybergamottin
Größe auswählen
10 MG
CHF 464.00
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 464.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.40
Beilstein:
7827230
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O1)C=CC2=C1C=C(OC=C3)C3=C2OC/C=C(C)/CCC4C(C)(C)O4
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(4-6-18-21(2,3)26-18)8-10-24-20-14-5-7-19(22)25-17(14)12-16-15(20)9-11-23-16/h5,7-9,11-12,18H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
InChIKey
OOKSPQLCQUBEKU-MDWZMJQESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)