Merck
PHL80292
β-Amyrin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
Größe auswählen
10 MG
CHF 323.00
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 323.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.72
Beilstein:
2063468
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChIKey
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Triterpen hat breit angelegte schmerzstillende Eigenschaften, deren zugrunde liegender Mechanismus weitgehend unbekannt ist.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza salvia sambucus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)