Merck
PHL80142
Maleinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
Größe auswählen
100 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 212.00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
Beilstein:
605762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)