PBG7A
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
About This Item
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D5059 (Part A)
Verpackung
set of 7 × 100 mL
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)