O7631-1AMP
Oel Referenz-Standard, AOCS Nr. 6
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Synonym(e):
AOCS, AOCS Nr. 6 (RM-6), FAME Mischung RM-6, Öl Referenzstandard, AOCS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?