Merck
K08670661
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-5-C18-4.0X250
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)