G006109
GC Analysis of Sulfur Compounds in Gasoline on SPB®-1 SULFUR
suitable for GC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SPB-1 SULFUR, 30 m x 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
oven: 35 ºC, 5 ºC/min to 200 ºC
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 300 ºC; FPD, 300 ºC
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: Gasoline
Anwendung(en)
petroleum
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)