CRM47933
EPA 502/524 Flüchtige organische Kalibriermischung A (ohne Gase)
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Synonym(e):
EPA 502/524 Kalibriermischung aus flüchtigen organischen Stoffen (ohne Gase)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 502
EPA 524
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GCActive Filters