G005696
LC/MS Analysis of Erythromycin Analogs on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)