Merck
G005066
GC Analysis of cis/trans Limonene Oxide Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 90 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: d-cis or d-trans limonene oxide
peak 2: l-cis and trans limonene oxide
peak 3: d-trans or d-cis limonene oxide
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)