FAP84231
Nährwert und Hydroxyprolin in Fleisch
reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Meat
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)