Merck
D7220KRSUA
Supelco
Schwefel in geruchlosem Kerosin, ASTM D7220
Calibration Set A
Größe auswählen
1 KIT
CHF 638.00
CHF 638.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 638.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 638.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0025 % (25ppm), 0.0050 % (50ppm). 100 mL ea.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)