Merck
CRM67193
Supelco
Isopropalin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
4-Isopropyl-2,6-dinitro-N,N-dipropylanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.36
Beilstein:
2762577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-5-7-16(8-6-2)15-13(17(19)20)9-12(11(3)4)10-14(15)18(21)22/h9-11H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)