Wichtige Dokumente
BP1080
Ticarcillin-Unreinheit C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Thiophenmalonsäure, α-Carboxythiophen-3-Ethansäure, (3-Thienyl)-malonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ticarcillin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
139 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)