Merck
97719-U
Supelco
VersaFlash HTFP Station
extended length
Synonym(e):
VersaFlash Station mit verlängerten Stäben
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NC.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
LPLC: suitable
Kompatibilität
for use with cartridges having an overall (stacked) length less than 425mm
Allgemeine Beschreibung
Die VersaFlash¿? Station nimmt die VersaPak¿? Kartuschen während des Einsatzes auf. Das besondere Design der vorkomprimierten Kartusche erfordert keine zusätzlichen Kompressionszylinder. Dadurch wird das Auswechseln schnell und einfach. Einsetzen, Entfernen und Auswechseln der VersaPak-Kartuschen in der Station erfolgt schnell und leicht durch einfaches Drehen und Ziehen des Kipphebels. Das Scale-up zu größeren Kartuschen erfolgt einfach durch Lösen des Drehknopfs an der oberen Platte, die dann auf die entsprechende Höhe für die größere oder kleinere Kartusche eingestellt wird. Die meisten Fash-Chromatographiesysteme sind normalerweise nur auf einen bestimmten Bereich an Probenmenge beschränkt. Um größere Proben bearbeiten zu können, sind in der Regel bei diesen Systemen weitere Hardware-Komponenten und ein hoher Arbeitsaufwand zum Wechsel nötig. Die VersaFlash-Station ist einzeln oder als komplettes System, mit einer Pumpe, der VersaVac-Probenaufgabestation und dem Starter-Kit erhältlich.
Rechtliche Hinweise
VersaFlash is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)