Merck
97610
Supelco
1,3-Dioxolan
Synonym(e):
1,3-Dioxacyclo-pentan, Formaldehyd-ethylenacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
Beilstein:
102453
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
70 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
525 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChIKey
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)