Merck
97-0189
Schwefelgase
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min headspace at 40 °C
desorption process: 3 min at 290 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector: FPD
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analyt
Beschreibung
    Sulfur dioxide
    Hydrogen sulfide
    Carbonyl sulfide
    Methanethiol
    Ethanethiol
    Dimethyl disulfide
    Carbon disulfide
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)