Merck
95661
Supelco
1,10-Diaminodecan
analytical standard
Synonym(e):
1,10-Decandiamin, Decamethylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)10NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.31
Beilstein:
1738591
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
InChIKey
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)