868095
Acetaldehyd -Lösung
1000 μg/mL in H2O, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Verpackung
ampule of 100 × 1.2 mL
Konzentration
1000 μg/mL in H2O
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.868 g/mL at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?