Merck
854178-U
Supelco
Crimpverschluss mit PTFE/Butyl-Septum (Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
Härte
50 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with CTC 500
Sonstige Hinweise
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)