Merck
854140
Supelco
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)