843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
About This Item
Beschreibung
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
pkg of 3 × 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 43150
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
Partikelgröße
35 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
- Toyopearl Ether-650S
- Toyopearl Phenyl-650S
- Toyopearl Butyl-650S
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)