821481
TOYOPEARL® HW-65C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 75 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 150 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 21481
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylic polymer phase
Partikelgröße
75 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)