819322
TSKgel® SuperAW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® PW Serie GFC-Vorsäule
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SuperAW Schutz-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19322
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
mixed
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)