Merck
819010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 19010
Parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1.5 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)