816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
Synonym(e):
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk-Medien
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Ether-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
liquid
Verpackung
bottle of 100 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
polymer (65 μm)
Aktive Matrixgruppe
Ether phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)