Merck
808029
TSKgel® G2500PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08029
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
60 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
12 μm
Porengröße
<200 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Use TSKgel® G2500PW for the analysis of water-soluble polymers with molecular weights of less than 3,000 Da.
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)