Merck
807994
TOYOPEARL® SP-650C
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12161501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
SP-650C
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
sulfopropyl phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
3-11
Kapazität
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
Kompatibilität
mode of use strong cation exchange chromatography
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)